Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 957,00 zł 717,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
717,75 zł
Cena katalogowa957,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n
pH
4
density
0.925 g/mL at 25 °C
functional group
allyl, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2H,1,3-7H2,(H,9,10)
InChI key
OZYYQTRHHXLTKX-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| density 0.925 g/mL at 25 °C | density - | density - | density - |
| form liquid | form solid | form solid | form powder |
| functional group allyl, carboxylic acid | functional group bromo | functional group ketone, phenyl | functional group carboxylic acid, ester |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?