193038
Borane dimethyl sulfide complex solution
1.0 M in methylene chloride
Synonim(y):
BMS, Trihydro[thiobis[methane]]boron
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1.0 M in methylene chloride
gęstość
1.287 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
Klucz InChI
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
- Hydroboration / oxidation
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2