Merck
192988
Sigma-Aldrich
3-Chloropropyl thiolacetate
technical grade, ≥90%
Wybierz wielkość
25 G
560,00 zł
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
560,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COS(CH2)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Próba
≥90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
bp
83-84 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
thioester
ciąg SMILES
CC(=O)SCCCCl
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
IOLUCUQNAZTKMN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Mechanizm powstawania tlenku trimetylenu z 3-chloropropylo-tiooctanu został zbadany[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mechanism of Trimethylene Oxide Formation from 3-Chloropropyl Acetate.
Dittmer DC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(16), 4431-4435 (1957)