Merck
192392
Sigma-Aldrich
2-Chloropropionamide
98%
Wybierz wielkość
10 G
392,00 zł
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
392,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(Cl)CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.54
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
mp
77-81 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
chloro
ciąg SMILES
CC(Cl)C(N)=O
InChI
1S/C3H6ClNO/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H2,5,6)
Klucz InChI
OEZPDHRXGCLGKB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Controled/Living Radical Polymerization of Acrylamide in Aqueous Media by ATRP.
AN H-Y and SONG C-L.
Journal of Petrochemical Universities / Shi You Hua Gong Gao Deng Xue Xiao Xue Bao, 2, 007-007 (2011)
Y F Li et al.
Journal of biochemistry, 124(1), 20-22 (1998-06-30)
The crystal structure of a complex prepared by soaking a single crystal of the S175A mutant of L-2-haloacid dehalogenase from Pseudomonas sp. YL in a solution containing a poor substrate, L-2-chloropropionamide, has been determined by X-ray analysis at 2. 15
S J Hope et al.
Archives of microbiology, 163(1), 57-64 (1995-01-01)
Mutants of two strains of Pseudomonas putida expressed two cryptic chloroamidases (C-amidase and H-amidase) and one cryptic dehalogenase (DehII). The mutants were selected on either 2-chloropropionamide (2CPA) or 2-monochloropropionate (2MCPA), developing as papillae in parental colonies growing on a metabolisable
Synthesis of zwitterionic polymer by SET-LRP at room temperature in aqueous.
Ding W, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 49(2), 432-440 (2011)