Kluczowe dokumenty
191264
3-Phenylglutaric acid
97%
Synonim(y):
β-Phenylglutaric acid, 3-Phenylpentanedioic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
140-143 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O4/c12-10(13)6-9(7-11(14)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
Klucz InChI
RZOKZOYSUCSPDF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?