Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 261,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 838,00 zł |
3 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
261,00 zł
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
density
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C9H12O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI key
FKBMTBAXDISZGN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Limonene-based epoxy: Anhydride thermoset reaction study: This research explores the thermosetting reactions of limonene-based epoxy using hexahydro-4-methylphthalic anhydride, illustrating its application in creating environmentally friendly polymers (Couture et al., 2018).
- Metallocene catalysts for the ring-opening co-polymerisation of epoxides and cyclic anhydrides: Discusses the application of metallocene catalysts in ring-opening copolymerization involving hexahydro-4-methylphthalic anhydride, relevant for developing new polymeric materials (Shaw et al., 2022).
- Evaluation of Natural and Modified Castor Oil Incorporation on the Melt Processing and Physico-Chemical Properties of Polylactic Acid: Explores the use of natural oils modified with hexahydro-4-methylphthalic anhydride to enhance the properties of polylactic acid, a study significant in biodegradable plastics (Darie-Niță et al., 2022).
- Synthesis, characterization, and recycling of bio-derivable polyester covalently adaptable networks for industrial composite applications: Investigates the use of hexahydro-4-methylphthalic anhydride in creating adaptable networks for industrial applications, enhancing the sustainability of materials (Wang et al., 2024).
- Epoxidized linseed oils based networks. Case of thermal degradation: Discusses the thermal degradation of networks made from linseed oils cross-linked with hexahydro-4-methylphthalic anhydride, which is pivotal in understanding the stability and life span of bio-based polymers (Richaud et al., 2019).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 95% | description 95% | description ≥94% |
| assay 96% | assay 95% | assay 95% | assay ≥94% |
| density 1.162 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.477 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
19438-60-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?