Wybierz wielkość
302,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
302,00 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
412 mmHg ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
680 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.389 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
mp
−158 °C (lit.)
gęstość
0.68 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C(C)=C
InChI
1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h6H,1H2,2-4H3
Klucz InChI
OWWIWYDDISJUMY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?