Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1700,00 zł
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
6.96 psi ( 20 °C)
assay
≥98.5% (GC)
refractive index
n20/D 1.376 (lit.), n20/D 1.377
bp
41 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI key
PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Quantification of relevant Brønsted acid sites on Cl-doped alumina catalysts for the isomerization of olefins: This study explores the catalytic activity of 3,3-dimethyl-1-butene isomerization on Cl-doped alumina, highlighting the linearity of isomerization efficiency with specific Brønsted acid sites. (Q Rivet, R Beucher, F Morfin, T Nardin, D Farrusseng, Journal of Catalysis, 2023).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.5% (GC) | description ≥97% (GC) | description 98% | description 97% |
| assay ≥98.5% (GC) | assay ≥97% (GC) | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 0.653 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.653 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.667 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.68 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp −115 °C (lit.) | mp −115 °C (lit.) | mp −78 °C (lit.) | mp −158 °C (lit.) |
| bp 41 °C (lit.) | bp 41 °C (lit.) | bp 37-38 °C (lit.) | bp 56 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.376 (lit.), n20/D 1.377 | refractive index n20/D 1.376 (lit.) | refractive index n20/D 1.374 (lit.) | refractive index n20/D 1.389 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3-Dimethyl-1-butene
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
17.6 °F - closed cup
flash_point_c
-8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?