Przejdź do
119059
3,3-Dimethyl-1-butene
≥97% (GC)
Synonim(y):
Neohexene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
589,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-195-9
Beilstein/REAXYS Number:
1697101
MDL number:
Assay:
≥97% (GC)
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
6.96 psi ( 20 °C)
assay
≥97% (GC)
refractive index
n20/D 1.376 (lit.)
bp
41 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI key
PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
General description
3,3-Dimethyl-1-butene oxidizes selectively to corresponding epoxide by chlorine promoted Ag(111) oxygen adatoms. It undergoes copolymerization with ethylene using a chain-walking Pd-diimine catalyst.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
39832190403488216
description
≥97% (GC)
description
≥98.5% (GC)
description
97%
description
≥99%
assay
≥97% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
97%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
41 °C (lit.)
bp
41 °C (lit.)
bp
56 °C (lit.)
bp
195 °C/733 mmHg (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
mp
−158 °C (lit.)
mp
-
density
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3-Dimethyl-1-butene
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
17.6 °F - closed cup
flash_point_c
-8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?