Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.559 (lit.)
tw
168-169 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCc1ccccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4,9-10H,5-6H2
Klucz InChI
ABFCOJLLBHXNOU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup