Merck
187917
Sigma-Aldrich
Cyclobutanemethanol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C4H7CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 187917, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
bp
143-144 °C (lit.)
gęstość
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC1CCC1
InChI
1S/C5H10O/c6-4-5-2-1-3-5/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
WPOPOPFNZYPKAV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Utlenianie cyklobutanometanolu w obecności tetraoctanu ołowiu i tetraoctanu ołowiu/chlorku metalu zostało zbadane[1].
Zastosowanie
Cyclobutanemethanol was used in the synthesis of bicyclic lactone[2].
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The lead tetraacetate reaction of alcohols containing a small ring. Part II. Cyclobutane-methanols and cyclopropane-ethanols.
Mihailovic ML, et al.
Helvetica Chimica Acta, 59(2), 475-486 (1976)
Total synthesis of (-)-pestalotiopsin A.
Ken-ichi Takao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(18), 3426-3429 (2008-03-28)