Kluczowe dokumenty
482099
Cyclopropanemethanol
≥99.5%
Synonim(y):
(Hydroxymethyl)cyclopropane, CPMO, Cyclopropyl carbinol, Cyclopropylmethanol
Wybierz wielkość
480,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
480,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥99.5%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
123-124 °C/738 mmHg (lit.)
gęstość
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCC1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2
Klucz InChI
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?