Merck
156434
Sigma-Aldrich
Cyclobutanol
≥99%
Wybierz wielkość
1 G
620,00 zł
5 G
1260,00 zł
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
620,00 zł
5 G
1260,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C4H7OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Beilstein:
2035937
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
123 °C/733 mmHg (lit.)
gęstość
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OC1CCC1
InChI
1S/C4H8O/c5-4-2-1-3-4/h4-5H,1-3H2
Klucz InChI
KTHXBEHDVMTNOH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)