Merck
187887
Sigma-Aldrich
3-Iodobenzyl alcohol
99%
Wybierz wielkość
5 G
200,00 zł
200,00 zł
Cena katalogowa400,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
200,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
200,00 zł
Cena katalogowa400,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.636 (lit.)
bp
252 °C/711 mmHg (lit.)
gęstość
1.842 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
iodo
ciąg SMILES
OCc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H7IO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5H2
Klucz InChI
QGCCNWSXJHGUNL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Alkohol 3-izodobenzylowy ulega reakcji krzyżowego sprzęgania z odczynnikiem cynkowym, dając ester benzylowy kwasu 3R-tert-butoksykarbonyloamino-4-(3-hydroksymetylofenylo)butanowego[1].
Zastosowanie
Alkohol 3-jodobenzylowy został użyty do przygotowania:
  • 6-(3-jodo-benzyloksy)-9H-puryno-2-iloamina[2]
  • 3-(1-metyloetenylo)benzenemetanol[3]
  • 3-etenylobenzenemetanol[3]
  • dendrytyczne porfiryny żelaza(II)[4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Vaidyanathan et al.
Bioconjugate chemistry, 11(6), 868-875 (2000-11-23)
Two radiolabeled analogues of 6-benzyloxy-9H-purin-2-ylamine (O(6)-benzylguanine; BG) potentially useful in the in vivo mapping of O(6)-alkylguanine-DNA alkyltransferase (AGT) were synthesized. Fluorine-18 labeling of the known 6-(4-fluoro-benzyloxy)-9H-purin-2-ylamine (FBG; 6) was accomplished by the condensation of 4-[(18)F]fluorobenzyl alcohol with 2-aminopurin-6-yltrimethylammonium chloride (4)
Beatrice Felber et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(7), 1090-1093 (2003-08-21)
We report the synthesis of iron(II) porphyrins functionalised with first- and second-generation dendrons as mimics of haemoglobin. The porphyrin core bears an ethynyl linker pointing towards the centre of the molecule, in an ideal position for the introduction of a
1-Methyl-1-vinyl-and 1-Methyl-1-(prop-2-enyl) silacyclobutane: Reagents for Palladium-Catalyzed Cross-Coupling Reactions of Aryl Halides.
Denmark SE and Wang Z.
Synthesis, 2000(7), 999-1003 (2000)
Richard F W Jackson et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(1), 110-113 (2004-01-23)
Palladium-catalysed reaction of unprotected 2-, 3-, and 4-iodophenols with a range of amino acid derived organozinc reagents (not used in excess) gives the expected products in good to excellent yield, demonstrating that carbon-zinc bonds are not protonated by acidic phenols