120979
2,3,5-Triiodobenzoic acid
98%
Synonim(y):
TIBA
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
220-222 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 5%
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1I
InChI
1S/C7H3I3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,(H,11,12)
Klucz InChI
ZMZGFLUUZLELNE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3