Kluczowe dokumenty
187844
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
98%
Synonim(y):
1-Bromo-3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
Wybierz wielkość
540,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
540,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.52 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
gęstość
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Br)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
Klucz InChI
QUCXLVDIVQWYJR-CDECOKDKSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?