Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 170,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 427,00 zł |
Informacje o tej pozycji
170,00 zł
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
mp
209-212 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
C1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1C[C@@H](C2)C3
InChI
1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2/t7-,8+,9-,10+
InChI key
ORILYTVJVMAKLC-YNFQOJQRSA-N
Application
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?