Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
powder
mp
108-110 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Br[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](Br)(C3)C2
InChI
1S/C10H14Br2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8H,1-6H2/t7-,8+,9+,10-
InChI key
HLWZKLMEOVIWRK-FIRGSJFUSA-N
General description
1,3-Dibromoadamantane is reported to react with diphenylphosphide ions (Ph2P-) under photostimulation by the SRN1 mechanism. The viscosity-dependent retarding effect of 1,3-dibromoadamantane in highly viscous polymeric chlorotrifluoroethene has been studied by 13C NMR relaxation measurements. Preparation of 1,3-dibromoadamantane via dibromination of adamantine has been reported.
Application
1,3-Dibromoadamantane may be used in the preparation of 1,3-bis(phenyldimethylsilyl)adamantine.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?