Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 577,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.73
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Flash Point: 215°F
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n/D 1.4962
density
1.0175 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
SMILES string
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Cl)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Cl/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
InChI key
PXDRFQZLDWZHPX-CDECOKDKSA-N
Application
Building block has been shown to be used as a key intermediate in the synthesis of memantine hydrochloride, which was reported to be a FDA approved drug for Alzheimer′s treatment.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 98.0-102.0% (AT) | description 95% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay 95% | assay 98.0-102.0% (AT) | assay 95% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| density 1.0175 g/mL at 25 °C | density - | density - | density - |
| refractive index n/D 1.4962 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form powder | form powder | form liquid |
| functional group chloro | functional group iodo | functional group fluoro, iodo | functional group - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
215.6 °F
flash_point_c
102 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?