Kluczowe dokumenty
123838
Biphenyl-4-methanol
98%
Synonim(y):
4-(Hydroxymethyl)biphenyl, 4-Phenylbenzyl alcohol
Wybierz wielkość
215,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
215,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
96-100 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: soluble 25 mg/mL
grupa funkcyjna
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
OCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H,10H2
Klucz InChI
AXCHZLOJGKSWLV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?