Merck
187127
Sigma-Aldrich
1,9-Diaminononane
98%
Synonim(y):
1,9-Nonanediamine, Nonamethylenediamine
Wybierz wielkość
5 G
1140,00 zł
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1140,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2(CH2)9NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.28
Beilstein:
1737533
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
258-259 °C/756 mmHg (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCCCCCCCCN
InChI
1S/C9H22N2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h1-11H2
Klucz InChI
SXJVFQLYZSNZBT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tae Soo Jo et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-15)
A set of poly(pyridinium) salts containing various diamine moieties, as molecular connectors, and poly(ethyleneglycol)-4-nonylphenyl-3-sulfopropyl ether, thereafter referred to as "Macroion", as the hydrophilic counterion, were prepared by metathesis reaction from the respective precursory tosylated poly(pyridinium)s in methanol. The structure of
Fátima M F Vergara et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 4937-4938 (2009-08-04)
A series of 11 alpha,omega-diaminoalkanes, (H(2)N(CH(2))(n)NH(2), n=2-12) have been evaluated for their in vitro antibacterial activity against Mycobacterium tuberculosis H37Rv. Compounds, (H(2)N(CH(2))(n)NH(2), n=9-12), exhibited a very good activities in the range 2.50-3.12 microg/mL, which can be compared with that of
Huai-Hsin Su et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 978-979, 131-137 (2014-12-30)
Spermine and spermidine are multiple-nitrogen compounds found in many foods. Both compounds are essential for cell growth and human health. This study established a simple and fast method of detecting spermine and spermidine in food samples by matrix-assisted laser desorption/ionization