Merck
D14204
Sigma-Aldrich
1,10-Diaminodecane
97%
Synonim(y):
1,10-Decanediamine, Decamethylenediamine
Wybierz wielkość
5 G
330,00 zł
25 G
1130,00 zł
330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
330,00 zł
25 G
1130,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2(CH2)10NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.31
Beilstein:
1738591
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
bp
140 °C/12 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H24N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-12H2
Klucz InChI
YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jie Zhang et al.
Journal of biotechnology, 299, 79-85 (2019-05-03)
Glucosinolates can be hydrolyzed by the enzyme commonly known as myrosinase (E.C. 3.2.1.147) to a variety of biological compounds. Myrosinase (MYR) has been immobilized through the flexible spacers of different length on cross-linked chitosan resin (CCR). Ethylene diamine, hexamethylenediamine and
Sen-Ichi Aizawa et al.
Chirality, 28(1), 85-91 (2015-10-30)
The optically active mixed-ligand fac(S)-tris(thiolato)rhodium(III) complexes, ΔL -fac(S)-[Rh(aet)2 (L-cys-N,S)](-) (aet = 2-aminoethanethiolate, L-cys = L-cysteinate) () and ΔLL -fac(S)-[Rh(aet)(L-cys-N,S)2 ](2-) were newly prepared by the equatorial preference of the carboxyl group in the coordinated L-cys ligand. The amide formation reaction
Dmitry V Klinov et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 196, 111321-111321 (2020-08-26)
High-resolution atomic force microscopy (AFM) of biomacromolecules is a valuable method for structural studies in biology. Traditionally, the surfaces used for AFM imaging of individual molecules are limited to mica, graphite, and glass. Because these substrates have certain shortcomings, new
Gabriela E Davey et al.
Nature communications, 8(1), 1575-1575 (2017-11-18)
The 'acidic patch' is a highly electronegative cleft on the histone H2A-H2B dimer in the nucleosome. It is a fundamental motif for protein binding and chromatin dynamics, but the cellular impact of targeting this potentially therapeutic site with exogenous molecules
Lei He et al.
Scientific reports, 8(1), 767-767 (2018-01-18)
G-quadruplexes (GQ) folded by the oncogenic G-rich sequences are the promising targets for developing anticancer therapeutic molecules. However, the current drug development mainly focused on non-covalent dynamic binders to stabilize GQ structures, while the covalent targeting from inorganic complexes via