Przejdź do
D16401
1,12-Diaminododecane
98%
Synonim(y):
1,12-Dodecanediamine, Dodecamethylenediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
61,40 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
274,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)12NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.36
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-489-6
Beilstein/REAXYS Number:
1742765
MDL number:
Assay:
98%
Form:
flakes
61,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
flakes
mp
67-69 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H28N2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-14H2
InChI key
QFTYSVGGYOXFRQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Feedstock for polymer synthesis. Source of twelve carbon chain for medicinal drugs.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D14204346713341762
description
98%
description
97%
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
67-69 °C (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
mp
-
form
flakes
form
solid
form
solid
form
liquid
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
311.0 °F - closed cup
flash_point_c
155 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?