About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.522 (lit.)
bp
79-81 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(CC)o1
InChI
1S/C7H8O2/c1-2-6-3-4-7(5-8)9-6/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
XADGZBXFWQHBDB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Etylo-2-furaldehyd został użyty w syntezie pochodnych estru metylowego N-(tert-butoksykarbonylo)-3-(benzoksazol-5-ylo)alaniny.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
New fluorescent probes based on 3-(2-benzoxazol-5-yl) alanine skeleton-Synthesis and photophysical properties.
Guzow K, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 187(1), 87-96 (2007)