Merck
170275
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
98%
Synonim(y):
1,1-Dimethyl-2-phenylethyl alcohol, Benzyl dimethyl carbinol
Wybierz wielkość
100 G
120,40 zł
120,40 zł
Cena katalogowa172,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
120,40 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2C(CH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Beilstein:
1855608
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
120,40 zł
Cena katalogowa172,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.514 (lit.)
bp
94-96 °C/10 mmHg (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
gęstość
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11H,8H2,1-2H3
Klucz InChI
RIWRBSMFKVOJMN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol was used in the preparation of 2-methyl-1-phenyl-2-propyl bromide[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
David C Magri et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(19), 3418-3429 (2003-10-31)
Two dialkyl peroxides, devised as kinetic probes for the heterogeneous electron transfer (ET), are studied using heterogeneous and homogeneous electrochemical techniques. The peroxides react by concerted dissociative ET reduction of the O-O bond. Under heterogeneous conditions, the only products isolated
Takao Raku et al.
Biotechnology letters, 26(8), 665-670 (2004-06-18)
For the purpose of developing a new synthetic polymer containing an asymmetric molecule branch, three racemic alcohols, i.e. 1-phenylethanol, 1-(4-methylphenyl)ethanol and 1-(2-naphthyl)ethanol, were esterified enzymatically with divinyladipate using a lipase from Pseudomonas cepacia. The enzymatic acylation of alcohols produced monoacylated