Merck
186112
Sigma-Aldrich
N-(3-Aminopropyl)-2-pipecoline
96%
Synonim(y):
1-(3-Aminopropyl)-2-methylhexahydropyridine, 2-Methyl-1-piperidinepropanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4765 (lit.)
bp
96-97 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC1CCCCN1CCCN
InChI
1S/C9H20N2/c1-9-5-2-3-7-11(9)8-4-6-10/h9H,2-8,10H2,1H3
Klucz InChI
YYAYTNPNFKPFNG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-(3-aminopropylo)-2-pipekolina była stosowana jako wzorzec wewnętrzny podczas oznaczania argininy, agmatyny i ich metabolitów metodą HPLC[1]. Wykorzystano ją w syntezie nowych związków piperydynyloetylowych, fenoksyetylowych i fluoroetylotiomocznikowych o aktywności anty-HIV[2].
Reactant for synthesis of:
Photostable near-infrared cyanine dyes
Quinazolindione derivatives as 5-HT3A receptor antagonists
Melanocortin-4 receptor antagonists
Brain penetrant aminoalkyl benzoimidazoles
Selective nitric oxide formation inhibitors
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T K Venkatachalam et al.
Antiviral chemistry & chemotherapy, 11(5), 329-336 (2001-01-06)
Derivatives of piperidinylethyl, phenoxyethyl and fluoroethyl bromopyridyl thioureas were designed and synthesized as non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) of HIV-1 reverse transcriptase (RT). The anti-HIV activity of these compounds was examined by determining their ability to inhibit the replication of
John E Piletz et al.
Neurotoxicity research, 24(2), 176-190 (2013-01-22)
Agmatine is an endogenous brain metabolite, decarboxylated arginine, which has neuroprotective properties when injected intraperitoneally (i.p.) into rat pups following hypoxic-ischemia. A previous screen for compounds based on rat brain lysates containing agmatinase with assistance from computational chemistry, led to