185205
Myristoyl chloride
97%
Synonim(y):
Tetradecanoyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
tw
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
gęstość
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C14H27ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3
Klucz InChI
LPWCRLGKYWVLHQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter