Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.87
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-996-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
199 °C/27 hPa
mp
12 °C
transition temp
flash point 182 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3
InChI key
ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Application
- Transfer S- do N-palmitoilu podczas przygotowywania próbek proteomicznych: Badania te badają reakcje palmitoilacji in vitro przy użyciu chlorku palmitoilu, zapewniając wgląd w modyfikacje białek (Y Ji, MM Bachschmid, CE Costello, C Lin - Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2016).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.912
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.912
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek palmitoilu
hcodes
signalword
Danger
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
320.0 °F - closed cup
flash_point_c
160 °C - closed cup