Przejdź do
P78
Palmitoyl chloride
98%
Synonim(y):
Hexadecanoyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
484,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.87
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-996-7
Beilstein/REAXYS Number:
972409
MDL number:
Assay:
98%
484,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
88-90 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3
InChI key
ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Application
Palmitoyl chloride can be used:
  • To introduce carbon chain in glycosphingolipid galactosyl ceramide through stereoselective olefin cross-metathesis.
  • To prepare monoacyl and 1,3-symmetrical triacylglycerols via regioselective ring opening of an oxirane.
It can also be used in the total synthesis of:
  • Hericenone J and 5′ -deoxohericenone C (hericene A).
  • Seminolipid.
  • Mycobactin S and T equivalents having catechol-glycine group instead of phenol-oxazoline of the naturally occurring mycobactins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2996932344358.00510
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
11-13 °C (lit.)
mp
-
mp
239-243 °C (dec.) (lit.)
mp
12 °C
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
bp
88-90 °C/0.2 mmHg (lit.)
bp
166 °C/18 mmHg (lit.)
bp
-
bp
199 °C/27 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmitoyl chloride
wgk
WGK 1
flash_point_f
320.0 °F - closed cup
flash_point_c
160 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?