Merck
249432
Sigma-Aldrich
Undecanoyl chloride
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.74
Beilstein:
1759226
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
bp
135-136 °C/20 mmHg (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C11H21ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3
Klucz InChI
JUKPJGZUFHCZQI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek undekanoilu został wykorzystany w syntezie:
  • chryzotrionu B, pochodnej 2-acylcyklopenteno-1,3-dionu, wyizolowanej z owocników podstawczaków Hygrophorus chrysodon
  • 2-metylopentadekan-5-on
  • Kwas 4-ketotetradekanowy
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Gianluca Gilardoni et al.
Journal of natural products, 70(1), 137-139 (2007-01-27)
Chrysotriones A (1) and B (2), two new 2-acylcyclopentene-1,3-dione derivatives, were isolated from the fruiting bodies of the Basidiomycete Hygrophorus chrysodon, and their structures were established by spectroscopic data and synthesis of compound 2. They represent the first examples of
71. Experiments on the synthesis of carbonyl compounds. Part II. A general synthesis of saturated ketones, R? CO? CH2R'.
Bowman RE.
Journal of the Chemical Society, 325-329 (1950)