Merck
184365
Sigma-Aldrich
(Methylsulfonyl)acetonitrile
97%
Wybierz wielkość
25 G
704,00 zł
704,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
704,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SO2CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
704,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
81-84 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
sulfone
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)CC#N
InChI
1S/C3H5NO2S/c1-7(5,6)3-2-4/h3H2,1H3
Klucz InChI
FOTRKCAZUSJCQD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(Methylsulfonyl)acetonitrile was used in the synthesis of:
  • substituted δ-pyrone ring analogues[1]
  • 4,9-dihydropyrrolo[2,1-b]quinazolines containing electron withdrawing groups at the 3-position[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A novel entry to substituted chromones and furochromones through cyclopropane intermediates.
Gammill RB, et al.
Tetrahedron Letters, 33(8), 997-1000 (1992)
An Intramolecular N-Arylation Approach to 3-Functionalized 4, 9-Dihydropyrrolo [2, 1-b] quinazolines.
Suthiwangcharoen N, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 48(3), 706-709 (2011)