Merck
184063
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone
95%
Synonim(y):
6-Methoxy-2-tetralone
Wybierz wielkość
5 G
665,00 zł
665,00 zł
Cena katalogowa1330,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
665,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
665,00 zł
Cena katalogowa1330,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5645 (lit.)
mp
30-37 °C
grupa funkcyjna
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc2CC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h3,5,7H,2,4,6H2,1H3
Klucz InChI
RMRKDYNVZWKAFP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
6-metoksy-3,4-dihydro-2(1H)-naftalenon został użyty w syntezie pochodnych 1, 2, 3, 4-tetrahydro-2-naftyloaminy[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Kanao et al.
Journal of medicinal chemistry, 25(11), 1358-1363 (1982-11-01)
N-[(Benzoyloxy)alkyl]-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthylamine derivatives were synthesized from 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthylamines and evaluated for their spasmolytic. Some of these compounds showed a nerve-selective effect on colon rather than stomach in anesthetized dogs and were found to be equal to or more active than the reference