Przejdź do
219975
5-Hydroxy-1-tetralone
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
217,00 zł
162,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-958-0
Beilstein/REAXYS Number:
2437410
MDL number:
Assay:
99%
162,75 zł
Cena katalogowa217,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
mp
206-209 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
Oc1cccc2C(=O)CCCc12
InChI
1S/C10H10O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1,3,5,11H,2,4,6H2
InChI key
YPPZCRZRQHFRBH-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Hydroxy-1-tetralone was used:
  • as internal standard during HPLC determination of 4-hydroxymephenytoin (4-OH-M) in human urine
  • as fluorescent labeling reagent during microdetection of glycosphingolipid on TLC plates
  • in synthesis of 1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-benzazepine-quinone derivatives
  • in synthesis of new chiral oxathiane
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
113115M25589185663
description
99%
description
97%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
97%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
206-209 °C (lit.)
mp
87-91 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
functional group
ketone
functional group
ketone
functional group
ketone
functional group
fluoro, ketone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)