Merck
722251
Sigma-Aldrich
7-Fluoro-1-tetralone
97%
Synonim(y):
7-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Wybierz wielkość
1 G
321,00 zł
5 G
550,00 zł
321,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
321,00 zł
5 G
550,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9FO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
321,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
61-66 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc2CCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H9FO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3H2
Klucz InChI
UCBYBFAJSWCTLG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)