Merck
639885
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone
97%
Synonim(y):
6-Bromo-2-tetralone
Wybierz wielkość
5 G
700,00 zł
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
700,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
bromo
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1ccc2CC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C10H9BrO/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1,3,5H,2,4,6H2
Klucz InChI
BYHKDUFPSJWJDI-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)