Merck
113115
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1-tetralone
97%
Wybierz wielkość
5 G
235,50 zł
25 G
906,00 zł
235,50 zł
Cena katalogowa471,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
235,50 zł
25 G
906,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.21
Beilstein:
2047383
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
235,50 zł
Cena katalogowa471,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
160-162 °C/7 mmHg (lit.)
mp
87-91 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
COc1cccc2C(=O)CCCc12
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-7-3-4-8-9(11)5-2-6-10(8)12/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3
Klucz InChI
BRCPWISABURVIH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-metoksy-1-tetralon jest stosowany do wytwarzania hydroksyketonu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)