180742
4,4′-Bipiperidyl dihydrochloride
97%
Synonim(y):
4,4′-Bipiperidine dihydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
powder
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].C1CC(CCN1)C2CCNCC2
InChI
1S/C10H20N2.2ClH/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10;;/h9-12H,1-8H2;2*1H
Klucz InChI
MQKBVVIPCLTENX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Isoreticular chemicals
Heterocyclic amide hydraphile synthetic cation transporters
Small molecules direct activators of Gi proteins
Vesamicol
Reactant for control of hydrogen bond network dimensionality in tetrachloroplatinate salts
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3