121207
4,4′-Trimethylenedipiperidine
97%
Synonim(y):
1,3-Bis(4-piperidyl)propane, 1,3-Di-4-piperidylpropane
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
65-68.5 °C (lit.)
ciąg SMILES
C(CC1CCNCC1)CC2CCNCC2
InChI
1S/C13H26N2/c1(2-12-4-8-14-9-5-12)3-13-6-10-15-11-7-13/h12-15H,1-11H2
Klucz InChI
OXEZLYIDQPBCBB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Tumoral pH-responsive polymeric micelles
- Acetal modified dextran microparticles
- Hydrogels
- Functionalized tetrazoles
- Anticonvulsant agents
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3