Merck
18072
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(S)-(−)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.08
Beilstein:
5729988
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D −20.5±1°, c = 3% in methanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.567
gęstość
1.390 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@H](N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m0/s1
Klucz InChI
SOZMSEPDYJGBEK-LURJTMIESA-N
Zastosowanie
(S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine may be used in the synthesis of (S)-1-(1-(4-bromophenyl) ethyl)-2-cyano-3-(quinoline-5-yl) guanidine, which is an intermediate to prepare a potent and selective antagonist and radioligand for rat P2X7 receptors.[1]
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[3H] A-804598 ([3H] 2-cyano-1-[(1S)-1-phenylethyl]-3-quinolin-5-ylguanidine) is a novel, potent, and selective antagonist radioligand for P2X7 receptors.
Donnelly-Roberts DL, et al.
Neuropharmacology, 56(1), 223-229 (2009)