Merck
18069
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.08
Beilstein:
2412319
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D +20.5±1°, c = 3% in methanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.566
gęstość
1.390 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H](N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m1/s1
Klucz InChI
SOZMSEPDYJGBEK-ZCFIWIBFSA-N
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)