Merck
336513
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine
98%
Synonim(y):
(S)-(+)-α-Methylcyclohexanemethylamine
Wybierz wielkość
5 G
365,00 zł
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
365,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11CH(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.23
Beilstein:
2935069
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]25/D +3.5°, neat
czystość optyczna
ee: 95% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4614 (lit.)
bp
60 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
C[C@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m0/s1
Klucz InChI
XBWOPGDJMAJJDG-ZETCQYMHSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)