Merck
340456
Sigma-Aldrich
Pyrazine-d4
98 atom % D
Synonim(y):
Deuterated pyrazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Postać
solid
tw
116 °C (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1nc([2H])c([2H])nc1[2H]
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
KYQCOXFCLRTKLS-RHQRLBAQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Rohit Mahar et al.
Scientific reports, 10(1), 8885-8885 (2020-06-03)
Increased glucose uptake and aerobic glycolysis are striking features of many cancers. These features have led to many techniques for screening and diagnosis, but many are expensive, less feasible or have harmful side-effects. Here, we report a sensitive 1H/2H NMR