Merck
177644
Sigma-Aldrich
Thallium(I) bromide
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Thallium monobromide, Thallous bromide
About This Item
Wzór liniowy:
TlBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: thallium
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>300 °C (lit.)
gęstość
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Tl]
InChI
1S/BrH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
PGAPATLGJSQQBU-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges