Merck
229970
Sigma-Aldrich
Thallium(I) iodide
99.999% trace metals basis
Wybierz wielkość
25 G
430,50 zł
430,50 zł
Cena katalogowa615,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
430,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
TlI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
430,50 zł
Cena katalogowa615,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
440 °C (lit.)
gęstość
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)