Przejdź do
224898
Thallium(I) chloride
99%
Synonim(y):
Thallous chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
613,00 zł
459,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
TlCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.84
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-241-4
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
459,75 zł
Cena katalogowa613,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
10 mmHg ( 517 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
core: thallium, reagent type: catalyst
mp
430 °C (lit.)
density
7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Tl]
InChI
1S/ClH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Application
Used to prepare cage, dinuclear complexes (TI-cyclodiphosphazanes) which possess interesting metal-metal interactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
229962916447333212
description
99%
description
99.999% trace metals basis
description
AnhydroBeads, ~10 mesh, 99.999% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
assay
99%
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
430 °C (lit.)
mp
430 °C (lit.)
mp
440 °C (lit.)
mp
260-270 °C (dec.) (lit.)
density
7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.11 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor pressure
10 mmHg ( 517 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 517 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thallium(I) chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)