Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 646,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
646,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads™
assay
99.999% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: thallium
particle size
~10 mesh
mp
440 °C (lit.)
density
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
10-30°C
SMILES string
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description AnhydroBeads™, ~10 mesh, 99.999% trace metals basis | description 99.999% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay 99.999% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade synthesis grade | grade - | grade - | grade - |
| density 7.29 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.29 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| mp 440 °C (lit.) | mp 440 °C (lit.) | mp 206 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thallium(I) iodide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?