Merck
336270
Sigma-Aldrich
Thallium(I) bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Thallium monobromide, Thallous bromide
Wybierz wielkość
50 G
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
2040,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
TlBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
synthesis grade
Poziom jakości
linia produktu
AnhydroBeads
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
beads
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: thallium
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
mp
>300 °C (lit.)
gęstość
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Tl]
InChI
1S/BrH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
PGAPATLGJSQQBU-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)