Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 387,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
387,00 zł
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
concentration
25 wt. % in D2O
technique(s)
NMR: suitable, bio NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.334
density
1.056 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]O[2H].[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i/hD5
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-NSPFYZSMSA-N
General description
Application
- Pharmaceutical formulation development
- Chemical synthesis of labeled compounds
- Environmental monitoring applications
Features and Benefits
- High isotopic purity for accurate results
- Stable under various experimental conditions
- Compatible with a wide range of chemical reactions
- Provides clear insights in complex systems
Benefits
- Facilitates Advanced research methodologies
- Provides reliable data for environmental studies
- Enhances the understanding of chemical processes
- Supports the development of innovative applications
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 25 wt. % in D2O, 99 atom % D | description 47 wt. % in D2O, 99 atom % D | description 40 wt. % in D2O, 99.5 atom % D | description 40 wt. % in D2O, 98 atom % D |
| mass shift M+5 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 99.5 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| technique(s) NMR: suitable, bio NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.334 | refractive index - | refractive index n20/D 1.418 | refractive index n20/D 1.411 |
| concentration 25 wt. % in D2O | concentration 47 wt. % in D2O | concentration 40 wt. % in D2O | concentration 40 wt. % in D2O |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?