Merck
17636
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylpyridine
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
5-Bromo-2-picoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.02
Beilstein:
107324
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.0% (HPLC)
Formularz
solid
zanieczyszczenia
~5% water
mp
32-36 °C
ciąg SMILES
Cc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
OFKWIQJLYCKDNY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Bromo-2-metylopirydyna została użyta w syntezie 6,6′-dimetylo-3,3′-bipirydyny[1].
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functionalised 3, 3′-bipyridines?a new class of dinucleating ligands.
Constable EC, et al.
New. J. Chem., 22(3), 287-294 (1998)
Qiuju Yin et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 204, 88-98 (2018-06-17)
In order to improve the metabolism of pirfenidone (5-methyl-1-phenylpyridin-2-one, PFD), the methyl-deuterated version of pirfenidone via the substitution of hydrogen (H) at C-5 by its isotope deuterium (D, 5D-PFD) was synthesized and its photophysical properties were investigated. The negative solvatochrom