Przejdź do
535338
2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile
98%
Synonim(y):
2-Chloronicotinonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
191,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
787,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
229-550-1
MDL number:
Assay:
98%
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
104-107 °C (lit.)
functional group
chloro, nitrile
SMILES string
Clc1ncccc1C#N
InChI
1S/C6H3ClN2/c7-6-5(4-8)2-1-3-9-6/h1-3H
InChI key
JAUPUQRPBNDMDT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
116203510734136786
description
98%
description
98%
description
97%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
104-107 °C (lit.)
mp
170-172 °C (lit.)
mp
116-120 °C (lit.)
mp
128-130 °C (lit.)
functional group
chloro, nitrile
functional group
-
functional group
nitrile, chloro
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)